MP81G12
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gels
8-16% Bis-Tris, 12 well, 1mm
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel bis-tris 8%-16% pré-moldado mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
prazo de validade
18 mo.
embalagem
pkg of 10 gels
C × L × poços
10 cm × 8 cm × 12 well
cassete L × C
10 cm × 8 cm
espessura do gel
1 mm
volume máximo do poço
60 μL
well wells
12 wells
compatibilidade
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
- Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
- Carregue até 60 μl de amostra por poço
- Tempo de corrida típico de 26 min (MES, 180 V) ou 31 min (MOPS, 200 V)
- Inverta a junta quando usando com os sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
- Use um adaptador (MPTA) com o XCell SureLock e outros sistemas compatíveis
Western blot
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Conteúdo relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.