Documentos Principais
GE29268402
HiTrap® MabSelect SuRe LX
Cytiva 29268402, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29268402
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Informações legais
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)