GE28-9068-42
Hyperfilm™ MP
W × L 5 in. × 7 in., pack of 50 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28906842
L × C
5 in. × 7 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- High sensitivity for low concentration targets.
- Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images.
- High resolution at an economical price.
- Easy to use.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)