GE17-5441-01
Capto™ S
Cytiva 17-5441-01, pack of 100 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
sulfonate group
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 100 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5441-01
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diâmetro médio
90 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Faixa de trabalho
4-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Capto™ S is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development. As member of the BioProcess media range, Capto™ S meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Características e benefícios
- Strong cation exchanger for high-productivity capture and intermediate purification when high volume throughput is essential.
- High dynamic binding capacity at high flow raises productivity
- High-volume throughput cuts process times
- Cost-effective processing with smaller unit operations
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)