GE17-5196-01
HiTrap® Octyl Fast Flow
Cytiva 17-5196-01, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
octyl
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5196-01
Parâmetros
<20 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
4% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Provide convenient and fast small-scale Protein purifications.
- Octyl Sepharose™ 4 Fast FLow is a well-established, standard aliphatic HIC medium for capture and intermediate purification.
- Flexible design for use with syringes, single laboratory pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
- High fLow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap® columns in series or using HiPrep™ columns.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)