GE17372212
HiTrap® Capto™ AVB
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva 17372212
Sinônimo(s):
Affinity Purification Column
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17372212
Parâmetros
20 mL/min max. flow rate
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Capto AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production. The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and allows for an increased productivity.
Características e benefícios
- Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High selectivity and excellent scalability
Informações legais
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)