Documentos Principais
GE17-0810-01
Phenyl-Sepharose CL-4B
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
phenyl
Características
autoclavable 121°C for 30 min
embalagem
pack of 200 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0810-01
Matriz
4% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning in place
4-12
Faixa de trabalho
3-12
capacidade
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, ß-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Phenyl-Sepharose CL-4B is a well-proven aromatic medium for hydrofobic interaction chromatography (HIC).
Características e benefícios
  • Phenyl immobilized on 4% cross-linked agarose.
  • Aromatic ligand.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol or 0.1 M NaOH)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)