Documentos Principais
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 50 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0569-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol containing 0.9% NaCl)
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
ligand dependent
3-14
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
EAH Sepharose pre-activated media is used for coupling compounds containing carboxyl groups to Sepharose 4B through carbodiimide- based coupling via an 11-atom spacer arm.
Aplicação
Convenient immobilization of ligands using pre-activated medium.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
Ligands are coupled in a simple one-step procedure in the presence of a coupling reagent, carbodiimide. The carbodiimides may be regarded as anhydrides of urea.