GE17-0170-02
DEAE-Sephadex® A-25
Cytiva 17-0170-02, pack of 500 g
Sinônimo(s):
Ion-exchange chromatography resin
About This Item
Produtos recomendados
ligand
diethylaminoethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
embalagem
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-0170-02
condição de armazenamento
dry media
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Faixa de trabalho
2-13
capacidade
binding capacity
adequação
none detected for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Características e benefícios
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)