CLS430824
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 150 cm2, canted neck, cap (phenolic-style)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Selecione um tamanho
R$ 1.214,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.214,00
Produtos recomendados
Materiais
canted neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 430824
volume máximo
210 mL
área da superfície
150 cm2
volume de trabalho
30-45 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
- Tratado para adesão ideal de células
- Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
- testado 100% quanto à integridade
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)