G6160
Monoclonal Anti-β-COP antibody produced in mouse
clone maD, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-BARMACS, Anti-COPB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
maD, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, rat, hamster, monkey
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:80 using cultured Chinese hamster ovary (CHO) cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a preparation of stacked Golgi membranes from rat liver
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COPB1(1315)
rat ... Copb1(114023)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
- analysis at a working dilution of 1:1000 using subcellular proteins from rat PC12 (pheochromocytoma) cells
- analysis of gradient fractions of cerebral microvessels to confirm the separation of plasma membrane lipid raft domains from intracellular membranous components
- detection of the Golgi marker protein β-COP in exosome-enriched extracellular microvesicles (eMV) preparations from untreated HeLa cells
It is suitable for immunostaining of β-coatomer, that is used as a intracellular, Golgi protein marker :
- to confirm that CD14 staining is localized to the cell surface of HAEC
- for examining the localization of Meltrin β in the Golgi apparatus and its vicinity in neurons prepared from developing dorsal root ganglia of mouse embryos
- in NB4 and NB4-LR1 cells to examine the colocalization of PKA regulatory subunits
- in CHO cells to examine colocalization of GFP-Rab24
It is suitable for use in cell-surface ELISA of human aortic endothelial cells (HAEC)
It is also suitable for western blot analysis at a working dilution of 1:1000 using a preparation of stacked Golgi membranes from rat liver, for indirect immunofluorescence at a working dilution of 1:80 using cultured Chinese hamster ovary (CHO) cells and for microarray.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?