G5791
Anti-phospho-Glycogen Synthase Kinase 3α/β (pTyr279/216) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-GSK α/β (pTyr279/216)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 47-51 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1000 using MCF-7 cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3a(606496)
rat ... Gsk3a(50686)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3