G5173
Garcinol
≥95%
Sinônimo(s):
(1R,5R,7R)-3-(3,4-Dihydroxybenzoyl)-4-hydroxy-8,8-dimethyl-1,7-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)-5-[(2S)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl]-Bicyclo[3.3.1]non-3-ene-2,9-dione, Camboginol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder
cor
yellow
solubilidade
>5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C[C@@H](C[C@@]12C[C@@H](C\C=C(\C)C)C(C)(C)[C@@](C\C=C(/C)C)(C(=O)C(=C1O)C(=O)c3ccc(O)c(O)c3)C2=O)C(C)=C
InChI
1S/C38H50O6/c1-22(2)11-13-27(25(7)8)20-37-21-28(15-12-23(3)4)36(9,10)38(35(37)44,18-17-24(5)6)34(43)31(33(37)42)32(41)26-14-16-29(39)30(40)19-26/h11-12,14,16-17,19,27-28,39-40,42H,7,13,15,18,20-21H2,1-6,8-10H3/t27-,28+,37+,38-/m0/s1
chave InChI
QDKLRKZQSOQWJQ-SMDXAGPFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2