Documentos Principais
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 458,00
1 G
R$ 1.966,00
R$ 458,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 458,00
1 G
R$ 1.966,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
272.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 458,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)