Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
25 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.001,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
L-Ornithine L-aspartate salt, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine L-aspartate is a metabolite of arginine degradation by arginase. It has been shown to reduce blood ammonia concentrations by increasing ammoniadetoxification in the muscle and reducing the severity of hepatic encephalopathy in cirrhosis.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (AT) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color white | color white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?