G3502
Gly-Tyr
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Glycyl-L-tyrosine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gly-Tyr,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white
pf
282 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
chave InChI
XBGGUPMXALFZOT-VIFPVBQESA-N
Aplicação
- Elucidating uptake and metabolic fate of dipeptides in CHO cell cultures using (13)C labeling experiments and kinetic modeling: This study delves into the uptake and metabolic processing of dipeptides such as Gly-Tyr in cell cultures, providing insights into their utilization and role in enhancing biopharmaceutical production processes (Naik et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)