Documentos Principais
G2418
Sigma-Aldrich
Geranyl triphosphate ammonium salt solution
methanol:ammonia solution
Sinônimo(s):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl triphosphate ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H21O10P3 · 4NH3
Peso molecular:
462.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
methanol:ammonia solution
embalagem
vial of 200 μg
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C10H21O10P3.4H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-18-22(14,15)20-23(16,17)19-21(11,12)13;;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)(H2,11,12,13);4*1H3/b10-7+;;;;
chave InChI
CLDSCDHQBOJXRD-VUVJVRPPSA-N
Aplicação
Isoprenoid building block
forma física
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)