Documentos Principais
G2278
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 878,00
R$ 878,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 878,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 878,00
Check Cart for Availability
Materiais
nickel
descrição
Thin-bar grids
embalagem
vial of 25 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
1000 mesh × 25 μm pitch
furo L
19 μm
tamanho da área aberta
55%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)