Documentos Principais
G5151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 1.509,00
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 1.509,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Materiais
gold
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
200 mesh × 125 μm pitch
furo L
97 μm
tamanho da área aberta
55%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)