G1528
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, nickel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
nickel
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
100 mesh × 250 μm pitch
furo L
208 μm
tamanho da área aberta
69%