Documentos Principais
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 669,00
R$ 669,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 669,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
R$ 669,00
Check Cart for Availability
Materiais
nickel
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
600 mesh × 42 μm pitch
furo L
27 μm
tamanho da área aberta
40%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)