Documentos Principais
G1751
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Sinônimo(s):
L-Glutamic acid 5-methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1725252
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3