Documentos Principais
G0543
Sigma-Aldrich
Glicose oxidase
≤0.1 units/mg protein catalase, buffered aqueous solution, pH 4.5, low catalase activity
Sinônimo(s):
ββ-D-glicose:oxigênio 1-oxidorredutase, G.Od., GOx
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥200 units/mg protein
peso molecular
160 kDa
composição
, ≥15 mg/mL
Impurezas
≤0.1 units/mg protein catalase
pH
4.5
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Descrição geral
Peso molecular: 160 kDa (filtração em gel)
pI: 4,2
Coeficiente de extinção: E1% = 16,7 (280 nm)
A glicose oxidase de Aspergillus niger é um dímero consistindo em 2 subunidades iguais, cada uma com uma massa molecular de 80 kDa. Cada subunidade contém uma porção de flavina adenina dinucleotídeo e um ferro. A enzima é uma glicoproteína contendo cerca de 16% de açúcar neutro e 2% de amino açúcares. A enzima também contém 3 resíduos de cisteína e 8 posíveis sítios para glicosilação com ligações N.
A glicose oxidase é capaz de oxidar D-aldo-hexoses, monodesoxi-D-glicoses e metil-D-glicoses em taxas variadas.
O pH ideal para a glicose oxidase é 5,5, embora ela tenha uma ampla faixa de atividade de pH 4-7. A glicose oxidase é específica para β-D-glicose com uma KM de 33-110 mM.
A glicose oxidase não requer nenhum ativador, mas é inibida por Ag+, Hg2+, Cu2+, acetato fenilmercúrico e p-cloromercuribenzoato. Ela não é inibida pelos reagentes SH não metálicos: N-etilmaleimida, iodoacetato e iodoacetamida.
A glicose oxidase pode ser utilizada na determinação enzimática de D-glicose em solução. À medida que a glicose oxidase oxida β-D-glicose em D-gluconolactato e peróxido de hidrogênio, a peroxidase de rábano é frequentemente usada como enzima de acoplamento para determinação de glicose. Embora a glicose oxidase seja específica para β-D-glicose, as soluções de D-glicose podem ser quantificadas conforme a α-D-glicose sofre mutarrotação para β-D-glicose à medida que a β-D-glicose é consumida pela reação enzimática.
Aplicação
A glicose oxidase é amplamente utilizada nas indústrias alimentícia e farmacêutica, além de ser um componente importante dos biossensores de glicose.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A glicose oxidase catalisa a oxidação de β-d-glicose em d-glucono-β-lactona e peróxido de hidrogênio, com oxigênio molecular como receptor de elétrons.
Definição da unidade
Uma unidade oxida 1,0 μmol de β-D-glicose em D-gliconolactona e H2O2 por minuto em pH 5,1 a 35 °C, equivalente a uma captação de O2 de 22,4 μl por min. Se a mistura de reação estiver saturada com oxigênio, a atividade pode aumentar em até 100%.
forma física
Solution in 50 mM potassium phosphate, 100 mM sodium acetate, 250 mM KCl, with 0.004% thimerosal, pH 4.5.
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jonathan D Hakim et al.
Behavioural brain research, 381, 112416-112416 (2019-12-15)
Functional-anatomical changes in reward related brain circuits are described in chronic pain patients who report anhedonia or depressed mood. In pre-clinical rodent models of neuropathic pain there are varying reports of the effects of nerve injury on the motivation to
Susan Duncan et al.
Bio-protocol, 7(8), e2240-e2240 (2017-04-20)
Methods that allow the study of gene expression regulation are continually advancing. Here, we present an in situ hybridization protocol capable of detecting individual mRNA molecules in plant root cells, thus permitting the accurate quantification and localization of mRNA within
Matthew S Graus et al.
Cell reports, 24(9), 2432-2442 (2018-08-30)
Cell wall mannans of Candida albicans mask β-(1,3)-glucan from recognition by Dectin-1, contributing to innate immune evasion. Glucan exposures are predominantly single receptor-ligand interaction sites of nanoscale dimensions. Candida species vary in basal glucan exposure and molecular complexity of mannans.
Jia Lin et al.
Molecular biology of the cell, 27(6), 1002-1014 (2016-01-23)
The cell wall of Candida albicans is composed largely of polysaccharides. Here we focus on β-glucan, an immunogenic cell-wall polysaccharide whose surface exposure is often restricted, or "masked," from immune recognition by Dectin-1 on dendritic cells (DCs) and other innate
Carol Ho-Yan Fong et al.
iScience, 25(4), 104037-104037 (2022-03-26)
The mucosal antiviral role of type I and III interferon in influenza virus infection is well established. However, much less is known about the antiviral mechanism of type II interferon (interferon-gamma). Here, we revealed an antiviral mechanism of interferon-gamma by