F9175
Flt-3/Flk-2 Ligand from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
1.0-4.0 ng/mL
peso molecular
~18 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Flt3l(14256)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis