F9052
Anti-FRS2 (SNT-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FRS1A, Anti-FRS2A, Anti-FRS2alpha, Anti-SNT, Anti-SNT-1, Anti-SNT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 92-95 kDa (doublet)
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate of mouse NIH/3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of rat PC-12 cells or human HepG2 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRS2(10818)
mouse ... Frs2(327826)
rat ... Frs2(314850)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2