C4361
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 1 mg/mL, FITC Conjugated, used for gel analysis, cell seeding, and collagenase assays
Sinônimo(s):
Collagen from bovine skin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Collagen Type I−FITC Conjugate from bovine skin, ~1 mg/mL, solution
fonte biológica
bovine skin
Nível de qualidade
forma
solution
concentração
~1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... COL1A1(282187) , COL1A2(282188)
human ... MMP1 (includes EG:4312)
mouse ... MMP1 (includes EG:4312)
rat ... MMP1 (includes EG:4312)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles