F8396
Monoclonal Anti-Factor X antibody produced in mouse
clone HX-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HX-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.125-0.25 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F10(2159)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade