Key Documents
F8252
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
Sinônimo(s):
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10FeO
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
pf
118-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
chave InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3