F6807
Fleroxacin
Sinônimo(s):
RO 23-6240, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methylpiperazino)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM-833, Megalocin, Megalone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
solubilidade
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
chave InChI
XBJBPGROQZJDOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2