F5152
D-Fructose Dehydrogenase from Gluconobacter industrius
lyophilized powder, 400-1,200 units/mg protein
Sinônimo(s):
D-Fructose:(acceptor) 5-oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
400-1,200 units/mg protein
peso molecular
140 kDa
composição
Protein, ≤10% Lowry
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3