F3681
2-Furoyl-LIGRLO-amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Fly, 2-Furoyl-Leu-Ile-Gly-Arg-Leu-Orn-NH2 trifluoroacetate salt, 2-f-LIGRLO-NH2, 2-fAP, 2fLI, f-LIGRLO-NH2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c2c(N)c(sc2n1)C(=O)NCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H16ClN3OS/c1-9-7-10(2)21-17-13(9)14(19)15(23-17)16(22)20-8-11-3-5-12(18)6-4-11/h3-7H,8,19H2,1-2H3,(H,20,22)
chave InChI
FPRULFHDSFKYBV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)