Documentos Principais
SCP0237
Sigma-Aldrich
PAR-1 Selective Agonist
≥95% (HPLC)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.604,00
R$ 1.604,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.604,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H53N9O6
Número CAS:
Peso molecular:
647.81
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 1.604,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2
Aplicação
PAR-1 selective agonist has been used for platelet aggregation.[1]
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 (TFLLR-NH2) is used as a selective agonist for protease-activated receptor 1 (PAR1) which is involved in the development of cardiac remodeling and hypertrophy after myocardial injury.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protease-activated receptor-1 (PAR-1) is a G protein-coupled receptor, that is activated through thrombin and other proteases.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rac Regulates the TRAP-Induced Release of Phosphorylated-HSP27 from Human Platelets via p38 MAP Kinase but Not JNK
Uematsu K, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(4), 1523-1538 (2018)
High-resolution crystal structure of human protease-activated receptor 1
Zhang C, et al.
Nature, 492(7429), 387-387 (2012)