Documentos Principais
F3514
Supelco
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Sinônimo(s):
2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.20
Beilstein:
4457734
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
densidade
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
chave InChI
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)