Documentos
47390
Supelco
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore, ≥98.0%
Sinônimo(s):
FNDPE, 2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.20
Beilstein:
4457734
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
forma
liquid
densidade
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
chave InChI
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Plasticizer in neutral carrier based polymer membrane ion-selective electrodes
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Sakamoto et al.
Analytical Chemistry, 59, 1513-1513 (1987)
I. Badr
Mikrochimica Acta, 149, 87-87 (2005)
O. Ryba et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 49, 2371-2371 (1984)
Lithium ion selective electrodes based on crown ethers for serum lithium assay.
K Kimura et al.
Analytical chemistry, 59(19), 2331-2334 (1987-10-01)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range