This product is designed for single use only, and the membrane is not removable or changeable.
F2536
Nalgene® analytical filter funnel
pore size 0.2 μm, funnel capacity 100 mL
Sinônimo(s):
analytical funnel, filtering funnel
Selecione um tamanho
R$ 2.663,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.663,00
Produtos recomendados
Materiais
white nitrocellulose membrane
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 145 0020
capacidade do filtro
100 mL
capacidade do funil
100 mL
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Ideal for testing water quality, food and beverages.
- Pre-assembled analytical filter funnel saves time.
- Sterilized, with 47mm nitrocellulose membrane.
- Polypropylene funnel body with polystyrene collar.
- Can be used with standard vacuum manifolds or filter bottles.
- Separate the funnel and collar to remove the membrane.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
I wonder if the filter (0,2 micrometer mesh size) is removable and the product thus is reusable? Product number: 41104900 (Nalgene® analytical filter funnel) Kind regards /Anna
1 answer-