F2053
Fas Intracellular Domain human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
APO-1 interacellular domain, CD95 intracellular domain, Fas IC
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)