F1757
Fumarase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥300 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
L-Malate hydrolyase, Fumarate hydratase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥300 units/mg protein (biuret)
atividade externa
malic dehydrogenase ≤0.1%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a positive control in isocitrate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase assay
- for immobilized enzyme based stability assay
- in fumarate hydratase assays in human lung carcinoma cells (A549)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Enzymatic Assay of Fumarase