Documentos Principais
F0269
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pmc)-OH
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Fmoc-Nω-PMC-L-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H42N4O7S
Número CAS:
Peso molecular:
662.80
Beilstein:
4633684
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peptides, Chemistry and Biology, Proc. of the 10th Amer. Peptide Symposium, St. Louis.
Ramage, R., et al. et al.
ESCOM, 157-157 (1988)
Ramage, R. and Green, J.
Tetrahedron Letters, 28, 2287-2287 (1987)