EPK0641-3002
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes, (4 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
fabricante/nome comercial
Eppendorf® K0641-3002 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
562 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)