Documentos Principais
EP951040546
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
DNA LoBind, PCR clean, V-bottom clear wells, white border
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
V-bottom clear wells
Características
DNA LoBind
PCR clean
embalagem
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 951040546 (North America)
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 well
cor
white border
tipo de ligação
low binding surface
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)