CLS3965
Corning® 384 Well Deep Well Plate
clear polypropylene, round bottom, non-sterile, deep well, lid: no, pack of 5
Sinônimo(s):
384 well assay block, 384 well storage block
Selecione um tamanho
R$ 6.850,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.850,00
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
deep well
plate format: 384 well storage block
embalagem
case of 100
pack of 5
fabricante/nome comercial
Corning 3965
tamanho
384 wells
volume do poço
180 μL
cor
clear
adequação
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Certified DNase- and RNase-free
- Total well volume 180 μL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)