EP6001082910
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 20 boxes up to 136 x 136 x 63 mm (2.5 inch boxes); 5-Compartment, 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (339 mm)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
5-Compartment
Holds 20 x boxes (2.5 in.)
closed configuration for storage of 20 boxes up to 136 x 136 x 63 mm (2.5 inch boxes); 5-Compartment
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001082910
técnica(s)
cryopreservation: suitable
externo L × P × A
(140 mm) (563 mm) (339 mm)
tamanho
563x140x344 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)