EP6001061210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001061210 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 279 mm (11 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)