EP6001000510
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 5 x boxes (5 in.), (5 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(5 x 1) configuration
Holds 5 x boxes (5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001000510 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 681 mm (26.8 in.)
capacidade
(max box number per rack: 5 (5 x 1))
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)