Documentos Principais
EP5452727007
Eppendorf® Rotor F-55-16-5-PCR
incl. rotor lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 2 x PCR strips
incl. rotor lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5452727007
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)