Documentos
EP5409718002
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for rotors FA-45-20-17 (Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R), and FA-20x5 (Centrifuge models 5920R, 5910R)
Sinônimo(s):
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5409718002
compatibilidade
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R
Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
Descrição geral
Spare sealing for rotor lid FA-45-20-17 (5804/5804R/5810/5810R), FA-20x5(5920R, 5910R), set of 5 pieces
Aplicação
CENTRIFUGATION
Características e benefícios
for FA-45-20-17, FA-45-48-11 and FA-20x5
5 pcs.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG