Documentos Principais
EP5405000646
Eppendorf® Centrifuge 5425
knob control, without rotor, AC/DC input 120 V
Sinônimo(s):
Bench Centrifuge, Eppendorf Rotor, Laboratory Centrifuge
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
120 V AC, US 3-pin plug
Características
CSA approved
knob control
without rotor
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5405000646
Parâmetros
15060 rpm speed (Max Speed )
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
10 x 5.0 mL(max rotor capacity)
Descrição geral
Centrifuge 5425 is the new laboratory standard with its 24-place capacity and speed up to 21, 330 x G. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for modern labs ensuring optimal separation. The centrifuge 5425 serves as a reliable Partner especially for high-throughput users Expecting a top level of ergonomic comfort and provides great flexibility with its 6 rotor options.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)