Documentos Principais
EP4924000070
Eppendorf® Reference 2 G, BASIC, single-channel, variable
volume 30-300 μL, orange, incl. epTIPS box
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
single-channel
incl. epTIPS box
embalagem
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4924000070
volume
30-300 μL
cor
orange
Descrição geral
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)