Documentos Principais
CLS6636
Corning® Step-R Repeating Pipettor and Syringe Tips Starter Pack
Sinônimo(s):
repeater
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6636
Categorias relacionadas
Descrição geral
For a smooth start, the Corning Step-R Repeating Pipettor Starter Pack is packaged with the Step-R Repeating Pipettor, 2 syringe tip adapters (25 mL and 50 mL), and 24 non-sterile syringe tips samples (0.05 mL, 2.5 mL, 5 mL, 12.5 mL, 25 mL, and 50 mL).
  • Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
  • Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
  • Maintenance-free
  • Meets ISO 8655 requirements
  • Delivered with QC certificate
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)