Documentos Principais
EP022638955
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 384-well PCR plate, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
holds 1 x 384-well PCR plate
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638955 (NA)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)